Tlačiť
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC905038-1G PC905038-5G
APOSPC905038-1GEA 29.8 EUR
APOSPC905038-1G APOSPC905038-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Mw: 219.008 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD21606586
Číslo CAS: 185345-46-4