Tlačiť
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC904926-1G PC904926-250MG
APOSPC904926-1GEA 316.84 EUR
APOSPC904926-1G APOSPC904926-250MG
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Mw: 180.176 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11895893
Číslo CAS: 455267-56-8