Tlačiť
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC904903-1G PC904903-250MG PC904903-5G
APOSPC904903-1GEA 61.69 EUR
APOSPC904903-1G APOSPC904903-250MG APOSPC904903-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrFNO₂
Mw: 248.049 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22565660
Číslo CAS: 1395493-30-7