Tlačiť
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC904887-10G PC904887-1G PC904887-5G
APOSPC904887-10GEA 768.15 EUR
APOSPC904887-10G APOSPC904887-1G APOSPC904887-5G
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Mw: 215.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11977386
Číslo CAS: 893615-28-6