Tlačiť
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC904824-100MG PC904824-1G PC904824-250MG
APOSPC904824-100MGEA 107.9 EUR
APOSPC904824-100MG APOSPC904824-1G APOSPC904824-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₉FO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08234371
Číslo CAS: 93742-85-9