Tlačiť
Pyridine trifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC904612-100G PC904612-25G PC904612-500G
APOSPC904612-100GEA 94.67 EUR
APOSPC904612-100G APOSPC904612-25G APOSPC904612-500G
Pyridine trifluoroacetate 98%
Pyridine trifluoroacetate
Vzorec: CF₃CO₂H·C₅H₅N
Teplota tavenia: 83…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013072
Číslo CAS: 464-05-1