Tlačiť
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Fluoro-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
PC904607-1G PC904607-250MG
APOSPC904607-1GEA 837.17 EUR
APOSPC904607-1G APOSPC904607-250MG
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene
Vzorec: C₈H₉FO₂S
Mw: 188.219 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09259030
Číslo CAS: 828270-66-2