Tlačiť
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC904531-1G PC904531-500MG PC904531-5G
APOSPC904531-1GEA 473.06 EUR
APOSPC904531-1G APOSPC904531-500MG APOSPC904531-5G
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Mw: 176.139 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04117761
Číslo CAS: 164341-39-3