Tlačiť
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC904276-1G PC904276-500MG
APOSPC904276-1GEA 821.1 EUR
APOSPC904276-1G APOSPC904276-500MG
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₆ClF₃N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21647876
Číslo CAS: 1222556-79-7