Tlačiť
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium trifluoro-[2-(oxan-2-yloxy)ethyl]boranuide, Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate
PC904235-1G PC904235-250MG PC904235-5G
APOSPC904235-1GEA 102.94 EUR
APOSPC904235-1G APOSPC904235-250MG APOSPC904235-5G
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₁₃BF₃O₂·K
Mw: 236.081 g/mol
Teplota tavenia: 182…185 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD22684702
Číslo CAS: 1408168-76-2