Tlačiť
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC904126-10G PC904126-1G PC904126-5G
APOSPC904126-10GEA 539.15 EUR
APOSPC904126-10G APOSPC904126-1G APOSPC904126-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Mw: 287.006 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD21365092
Číslo CAS: 1026962-68-4