Tlačiť
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC903941-10G PC903941-1G PC903941-5G
APOSPC903941-10GEA 1193.27 EUR
APOSPC903941-10G APOSPC903941-1G APOSPC903941-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185683
Číslo CAS: 716-31-4