Tlačiť
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC903922-1G PC903922-25G PC903922-5G
APOSPC903922-1GEA 24.91 EUR
APOSPC903922-1G APOSPC903922-25G APOSPC903922-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Mw: 189.572 g/mol
Teplota tavenia: 59…60 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD15527686
Číslo CAS: 118664-99-6