Tlačiť
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC903918-10G PC903918-1G PC903918-5G
APOSPC903918-10GEA 1174.84 EUR
APOSPC903918-10G APOSPC903918-1G APOSPC903918-5G
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene
Vzorec: C₇H₆FIO
Mw: 252.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00691526
Číslo CAS: 3824-21-3