Tlačiť
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC903848-1G PC903848-250MG
APOSPC903848-1GEA 606.1 EUR
APOSPC903848-1G APOSPC903848-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16608217
Číslo CAS: 1227585-36-5
OSN: 3261
ADR: 8,III