Tlačiť
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Perfluorobutyl)oxirane, 2-(Perfluorobut-1-yl)oxirane, 1-(Oxiran-2-yl)perfluorobutane
PC9038-1G PC9038-5G
APOSPC9038-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9038-1G APOSPC9038-5G
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Vzorec: C₆H₃F₉O
Teplota varu: 52 °C (41 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042341
Číslo CAS: 89807-87-4