Tlačiť
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC903778-1G PC903778-5G
APOSPC903778-1GEA 488.68 EUR
APOSPC903778-1G APOSPC903778-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Mw: 190.162 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399874
Číslo CAS: 888739-68-2