Tlačiť
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC903659-1G PC903659-250MG
APOSPC903659-1GEA 109.51 EUR
APOSPC903659-1G APOSPC903659-250MG
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₆FNO₂
Mw: 143.116 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11042594
Číslo CAS: 475561-89-8