Tlačiť
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC903232-1G PC903232-250MG
APOSPC903232-1GEA 448.46 EUR
APOSPC903232-1G APOSPC903232-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄BrFN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27981294
Číslo CAS: 1807211-69-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III