Tlačiť
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC903007-1G PC903007-25G PC903007-5G
APOSPC903007-1GEA 74.9 EUR
APOSPC903007-1G APOSPC903007-25G APOSPC903007-5G
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
Mw: 271.031 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258678
Číslo CAS: 1049730-84-8