Tlačiť
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9026-5G PC9026-25G
APOSPC9026-5GEA 244.28 EUR
APOSPC9026-5G APOSPC9026-25G
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, Technical Grade
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673194
Číslo CAS: 183995-72-4
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III