Tlačiť
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
PC902362-1G PC902362-5G
APOSPC902362-1GEA 165.83 EUR
APOSPC902362-1G APOSPC902362-5G
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FN
Mw: 197.208 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05979720
Číslo CAS: 89346-55-4