Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC902215-1G PC902215-5G
APOSPC902215-1GEA 307.66 EUR
APOSPC902215-1G APOSPC902215-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
Mw: 190.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037232
Číslo CAS: 86988-02-5