Tlačiť
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC902203-1G PC902203-25G PC902203-5G
APOSPC902203-1GEA 166.06 EUR
APOSPC902203-1G APOSPC902203-25G APOSPC902203-5G
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₇FN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17214258
Číslo CAS: 196301-98-1