Tlačiť
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC902001-1G PC902001-5G PC902001-25G
APOSPC902001-1GEA 141.8 EUR
APOSPC902001-1G APOSPC902001-5G APOSPC902001-25G
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂N
Mw: 183.198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20231457
Číslo CAS: 1334499-91-0