Tlačiť
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC901640-1G PC901640-5G
APOSPC901640-1GEA 135.39 EUR
APOSPC901640-1G APOSPC901640-5G
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₂
Mw: 203.954 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08706260
Číslo CAS: 864759-67-1