Tlačiť
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC901560-1G PC901560-250MG
APOSPC901560-1GEA 218.71 EUR
APOSPC901560-1G APOSPC901560-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈BrFO₂
Mw: 259.072 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12405622
Číslo CAS: 872422-15-6