Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC901523-1G PC901523-5G
APOSPC901523-1GEA 99.48 EUR
APOSPC901523-1G APOSPC901523-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Mw: 217.035 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756718
Číslo CAS: 1257665-03-4