Tlačiť
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenyl)boronic acid
PC901441-1G PC901441-5G
APOSPC901441-1GEA 94.53 EUR
APOSPC901441-1G APOSPC901441-5G
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₃
Mw: 181.957 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11111909
Číslo CAS: 1310384-23-6