Tlačiť
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC901369-1G PC901369-5G
APOSPC901369-1GEA 249.15 EUR
APOSPC901369-1G APOSPC901369-5G
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BFO₄
Mw: 199.972 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18914499
Číslo CAS: 2096331-58-5