Tlačiť
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenyl)boronic acid
PC901016-1G PC901016-5G
APOSPC901016-1GEA 168.24 EUR
APOSPC901016-1G APOSPC901016-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BFO₄
Mw: 199.972 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23381042
Číslo CAS: 949146-39-8