Tlačiť
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC900901-10G PC900901-1G PC900901-5G
APOSPC900901-10GEA 860.81 EUR
APOSPC900901-10G APOSPC900901-1G APOSPC900901-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BFO₃
Mw: 197.999 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19684096
Číslo CAS: 2096337-59-4