Tlačiť
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC900609-100MG PC900609-1G PC900609-250MG
APOSPC900609-100MGEA 109.35 EUR
APOSPC900609-100MG APOSPC900609-1G APOSPC900609-250MG
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Mw: 240.021 g/mol
Teplota varu: 203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18257679
Číslo CAS: 1010422-51-1