Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC900598-1G PC900598-250MG
APOSPC900598-1GEA 340.48 EUR
APOSPC900598-1G APOSPC900598-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO
Mw: 197.542 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13189916
Číslo CAS: 1196153-98-6