Tlačiť
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC900583-1G PC900583-250MG
APOSPC900583-1GEA 572.4 EUR
APOSPC900583-1G APOSPC900583-250MG
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅ClFN
Mw: 145.562 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18256290
Číslo CAS: 1210868-68-0