Tlačiť
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC900569-1G PC900569-25G PC900569-5G
APOSPC900569-1GEA 142 EUR
APOSPC900569-1G APOSPC900569-25G APOSPC900569-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine
Vzorec: C₇H₈ClFN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18434475
Číslo CAS: 1280786-67-5