Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC900170-1G PC900170-250MG PC900170-5G
APOSPC900170-1GEA 361.01 EUR
APOSPC900170-1G APOSPC900170-250MG APOSPC900170-5G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Teplota tavenia: 37…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25460195
Číslo CAS: 929621-33-0