Tlačiť
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(3-Fluorophenoxy)aniline
PC900144-1G PC900144-5G
APOSPC900144-1GEA 119.37 EUR
APOSPC900144-1G APOSPC900144-5G
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO
Mw: 203.212 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02663349
Číslo CAS: 307308-62-9