Tlačiť
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC900077-1G PC900077-5G
APOSPC900077-1GEA 112.96 EUR
APOSPC900077-1G APOSPC900077-5G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Mw: 241.005 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18390899
Číslo CAS: 433939-28-7