Tlačiť
3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-3-fluoropropane hydrochloride
PC8996-1G PC8996-250MG
APOSPC8996-1GEA 464.5 EUR
APOSPC8996-1G APOSPC8996-250MG
3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
3-Fluoropropylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₈FN·ClH
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369956
Číslo CAS: 64068-31-1