Tlačiť
2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloroethyl 3,3,3-trifluoroethanoate, Trifluoroacetic acid 2-chloroethyl ester
PC8995-25G PC8995-5G
APOSPC8995-25GEA 249.5 EUR
APOSPC8995-25G APOSPC8995-5G
2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
2-Chloroethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₄ClF₃O₂
Teplota varu: 121,4 °C
Teplota tavenia: –116 °C
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00789432
Číslo CAS: 40949-99-3
OSN: 3265
ADR: 8,III