Tlačiť
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8983-1G PC8983-5G
APOSPC8983-1GEA 124.57 EUR
APOSPC8983-1G APOSPC8983-5G
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407989
Číslo CAS: 681260-50-4