Tlačiť
[2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl]trichlorosilane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Henicosafluorododecyltrichlorosilane, 1-[2-(Trichlorosilyl)ethyl]perfluorodecane
PC8947-1G PC8947-5G
APOSPC8947-1GEA 83.03 EUR
APOSPC8947-1G APOSPC8947-5G
[2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl]trichlorosilane 97%
[2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl]trichlorosilane
Vzorec: C₁₂H₄Cl₃F₂₁Si
Teplota varu: 113…114 °C (4 mm Hg)
Teplota tavenia: 50…55 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368770
Číslo CAS: 102488-49-3
OSN: 2987
ADR: 8,II