Tlačiť
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoropyridin-2-yl)methylamine dihydrochloride, 4-Fluoropicolinylamine dihydrochloride
PC8936-250MG PC8936-100MG
APOSPC8936-250MGEA 314.04 EUR
APOSPC8936-250MG APOSPC8936-100MG
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
Vzorec: C₆H₇FN₂·2ClH
Mw: 199.053 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12922841
Číslo CAS: 1257535-13-9