Tlačiť
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8916-1G PC8916-5G
APOSPC8916-1GEA 103.49 EUR
APOSPC8916-1G APOSPC8916-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Vzorec: C₆H₂F₈O₃
Teplota varu: 65…70 °C (80 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17010235
Číslo CAS: 337-83-7
OSN: 3265
ADR: 8,III