Tlačiť
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8886-1G PC8886-500MG
APOSPC8886-1GEA 282.4 EUR
APOSPC8886-1G APOSPC8886-500MG
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₂H₁₀F₄N₂S
Mw: 290.28 g/mol
Teplota tavenia: 102…103.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038213
Číslo CAS: 541539-78-0