Tlačiť
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Bis(trifluoromethyl)-4,5-dichloro-4,5-difluoro-1,3-dioxolane
PC8861-1G PC8861-25G PC8861-5G
APOSPC8861-1GEA 91.46 EUR
APOSPC8861-1G APOSPC8861-25G APOSPC8861-5G
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Vzorec: C₅Cl₂F₈O₂
Teplota varu: 88…90 °C
Hustota: 1,587 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01937893
Číslo CAS: 60644-92-0
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III