Tlačiť
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 69.8 EUR
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
Teplota varu: 107…108 °C (29 mm Hg)
Hustota: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02270920
Číslo CAS: 651-12-7