Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8808-1G PC8808-250MG
APOSPC8808-1GEA 364.51 EUR
APOSPC8808-1G APOSPC8808-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Mw: 265.03 g/mol
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01658374
Číslo CAS: 6587-23-1