Tlačiť
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8800-1G PC8800-5G PC8800-10G
APOSPC8800-1GEA 170.08 EUR
APOSPC8800-1G APOSPC8800-5G APOSPC8800-10G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₆ClFN₂
Teplota varu: 103 °C (0,1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00816470
Číslo CAS: 244022-69-3
OSN: 3267
ADR: 8,III